Ácido 2-fluoro-3-isobutoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
PC412432-1G PC412432-250MG
APOSPC412432-1GEA 255 EUR
APOSPC412432-1G APOSPC412432-250MG
Ácido 2-fluoro-3-isobutoxifenilborónico
Ácido 2-fluoro-3-isobutoxifenilborónico
Formula: C₁₀H₁₄BFO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546465
Núm. CAS: 1217500-66-7