3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC412454-1G PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA 551 EUR
APOSPC412454-1G APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368843
Núm. CAS: 1072952-44-3