Ácido 2-fluoro-5-piridinborónico, pinacol éster
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
PC412477-10G PC412477-1G PC412477-5G
APOSPC412477-10GEA 55.1 EUR
APOSPC412477-10G APOSPC412477-1G APOSPC412477-5G
Ácido 2-fluoro-5-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 2-fluoro-5-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
MW: 223,05 g/mol
Pto. de fusión: 29…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412792
Núm. CAS: 444120-95-0