2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412500-1G PC412500-500MG PC412500-5G PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA 87 EUR
APOSPC412500-1G APOSPC412500-500MG APOSPC412500-5G APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094996
Núm. CAS: 1072951-50-8