8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 304 EUR
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Formula: C₁₀H₇BF₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11504851
Núm. CAS: 1072951-46-2