2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC412560-1G PC412560-25G PC412560-5G
APOSPC412560-1GEA 102 EUR
APOSPC412560-1G APOSPC412560-25G APOSPC412560-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₆BF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06795676
Núm. CAS: 1073339-21-5