5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)boronic acid
PC412562-1G PC412562-250MG
APOSPC412562-1GEA 368 EUR
APOSPC412562-1G APOSPC412562-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06227445
Núm. CAS: 1162257-58-0