8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 406 EUR
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Formula: C₁₀H₇BF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11504852
Núm. CAS: 1072951-47-3