Ácido (3-fluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
Ácido (3-fluorofenil)acético 97%
Ácido (3-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
MW: 154.14 g/mol
Pto. Ebullición: 151 °C/0.8mmHg
Pto. de fusión: 42…48 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004331
Núm. CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7