1-(2,5-Difluorofenil)-2-tiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Difluorofeniltiourea, N-(2,5-Difluorofenil)tiourea
PC4131-1G PC4131-5G
APOSPC4131-1GEA 92.8 EUR
APOSPC4131-1G APOSPC4131-5G
1-(2,5-Difluorofenil)-2-tiourea 97%
1-(2,5-Difluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
Pto. de fusión: 137…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041152
Núm. CAS: 207981-44-0