Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4132-1G PC4132-5G
APOSPC4132-1GEA 115 EUR
APOSPC4132-1G APOSPC4132-5G
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂
MW: 185,15 g/mol
Pto. Ebullición: 70…71 °C/4mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075754
Núm. CAS: 170804-18-9
UN: 1993
ADR: 3,III