1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4134-1G PC4134-500MG PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA 58 EUR
APOSPC4134-1G APOSPC4134-500MG APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₄ClF₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01820808
Núm. CAS: 40750-71-8