5-Fluoro-2-iodoanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4136-25G
APOSPC4136-25GEA 119 EUR
APOSPC4136-25G
5-Fluoro-2-iodoanilina
5-Fluoro-2-iodoanilina
Formula: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093953
Núm. CAS: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III