Ácido (4-fluorofenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
PC4140-100G PC4140-25G PC4140-500G
APOSPC4140-100GEA 30.6 EUR
APOSPC4140-100G APOSPC4140-25G APOSPC4140-500G
Ácido (4-fluorofenil)acético 97%
Ácido (4-fluorofenil)acético
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Pto. Ebullición: 164 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 81…85 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004343
Núm. CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4