(3-Fluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
PC4143-100G PC4143-25G PC4143-5G PC4143-10G
APOSPC4143-100GEA 210 EUR
APOSPC4143-100G APOSPC4143-25G APOSPC4143-5G APOSPC4143-10G
(3-Fluorofenil)acetonitrilo 98%
(3-Fluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. Ebullición: 124…125 °C/10mmHg
Densidad: 1,163 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001907
Núm. CAS: 501-00-8
EINECS: 207-918-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III