(4-Fluorofenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
PC4144-100G PC4144-25G
APOSPC4144-100GEA 29 EUR
APOSPC4144-100G APOSPC4144-25G
(4-Fluorofenil)acetonitrilo 98%
(4-Fluorofenil)acetonitrilo
Formula: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Pto. Ebullición: 119…120 °C/18mmHg
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001917
Núm. CAS: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III