2-Fluoro-5-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 84.6 EUR
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-metilpiridina
2-Fluoro-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
Pto. Ebullición: 153…159 °C
Densidad: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041225
Núm. CAS: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III