4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 51 EUR
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
Pto. de fusión: 253…255 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002600
Núm. CAS: 51-65-0