1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4149G-1G PC4149G-5G PC4149G-25G
APOSPC4149G-1GEA 50.9 EUR
APOSPC4149G-1G APOSPC4149G-5G APOSPC4149G-25G
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFN₅
Pto. de fusión: 237…241 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236682
Núm. CAS: 66088-51-5