1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 50.9 EUR
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFN₅
Pto. de fusión: 231…235 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203529
Núm. CAS: 2267-49-4