5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 EUR
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₁FO₂
MW: 206,22 g/mol
Pto. de fusión: 173…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00174037
Núm. CAS: 55579-72-1