2-Fluorofenilhidracinio cloruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluorofenilhidrazina clorhidrato
PC4152-100G PC4152-25G
APOSPC4152-100GEA 75.4 EUR
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G
2-Fluorofenilhidracinio cloruro 98%
2-Fluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈ClFN₂
MW: 162.59 g/mol
Pto. de fusión: 200…205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012927
Núm. CAS: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9