3-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluorofenilhidrazina clorhidrato
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 87 EUR
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
3-Fluorofenilhidracinio cloruro
Formula: C₆H₈ClFN₂
MW: 162.59 g/mol
Pto. de fusión: 268 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012934
Núm. CAS: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4