4-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4156-100G
PC4156-25G
PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA
0
EUR
APOSPC4156-100G
APOSPC4156-25G
APOSPC4156-500G
4-Fluorofenilhidracinio cloruro 97%
4-Fluorofenilhidracinio cloruro
Formula:
C₆H₈ClFN₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00012942 Núm. CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |