4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4157-250G PC4157-50G PC4157-5G
APOSPC4157-250GEA 464 EUR
APOSPC4157-250G APOSPC4157-50G APOSPC4157-5G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde 98%
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde
Formula: C₁₃H₉FO₂
Pto. Ebullición: 310 °C
Densidad: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318148
Núm. CAS: 68359-57-9
EINECS: 269-856-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III