1-(4-Fluorofenil)imidazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 655 EUR
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorofenil)imidazol
1-(4-Fluorofenil)imidazol
Formula: C₉H₇FN₂
Pto. Ebullición: 80 °C/0,3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060490
Núm. CAS: 21441-24-7