2-(4-Fluorofenil)indol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Fluorofenil)-1H-indol
PC4160-1G PC4160-5G PC4160-25G
APOSPC4160-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4160-1G APOSPC4160-5G APOSPC4160-25G
2-(4-Fluorofenil)indol 97%
2-(4-Fluorofenil)indol
Formula: C₁₄H₁₀FN
MW: 211.24 g/mol
Pto. de fusión: 190…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068178
Núm. CAS: 782-17-2