Isocianato de 2-fluorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 135 EUR
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
Isocianato de 2-fluorofenilo 98%
Isocianato de 2-fluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Pto. Ebullición: 56…58 °C/10mmHg
Densidad: 1.222 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001996
Núm. CAS: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II