Isocianato de 3-fluorofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC4165-25G
PC4165-5G
APOSPC4165-25GEA
75.4
EUR
APOSPC4165-25G
APOSPC4165-5G
Isocianato de 3-fluorofenilo 97%
Isocianato de 3-fluorofenilo
- May form small amount of sediment.
Formula:
C₇H₄FNO Pto. Ebullición: 56…58 °C/14mmHg Densidad: 1,201 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 41 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002015 Núm. CAS: 404-71-7 EINECS: 206-966-1 UN: 3080 ADR: 6.1+3,II |