Isocianato de 4-fluorofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 127 EUR
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
Isocianato de 4-fluorofenilo 98%
Isocianato de 4-fluorofenilo
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄FNO
MW: 137.11 g/mol
Pto. Ebullición: 55 °C/8mmHg
Densidad: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002023
Núm. CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3 II