1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4170M-5G PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA 120 EUR
APOSPC4170M-5G APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formula: C₁₀H₁₄FN
Pto. Ebullición: 180 °C
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082702
Núm. CAS: 1200-27-7
UN: 2735
ADR: 8,III