Alcohol 2-fluoro-α-metilbencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4171-5G PC4171-100G PC4171-25G
APOSPC4171-5GEA 33.5 EUR
APOSPC4171-5G APOSPC4171-100G APOSPC4171-25G
Alcohol 2-fluoro-α-metilbencilico 98%
Alcohol 2-fluoro-α-metilbencilico
Formula: C₈H₉FO
Pto. Ebullición: 110 °C/135mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014401
Núm. CAS: 445-26-1
EINECS: 207-155-5