1-Fluoro-4-(metilsulfonil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene, 1-Fluor-4-(methylsulphonyl)benzol
PC4174-25G PC4174-5G
APOSPC4174-25GEA 63.8 EUR
APOSPC4174-25G APOSPC4174-5G
1-Fluoro-4-(metilsulfonil)benceno 98%
1-Fluoro-4-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇FO₂S
MW: 174,2 g/mol
Pto. de fusión: 78…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039753
Núm. CAS: 455-15-2
EINECS: 207-237-0