3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4174B-1G PC4174B-250MG PC4174B-10G
APOSPC4174B-1GEA 132 EUR
APOSPC4174B-1G APOSPC4174B-250MG APOSPC4174B-10G
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole
Formula: C₁₀H₉FN₂S
Pto. de fusión: 97…99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052075
Núm. CAS: 175137-20-9