Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico 97%
Ácido 3-(4-fluorofenil)propiónico
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168.17 g/mol
Pto. de fusión: 86…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060327
Núm. CAS: 459-31-4