1-(4-Fluorofenil)pirrol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-Fluorofenil)pirrol
PC4174M-1G PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA 61.3 EUR
APOSPC4174M-1G APOSPC4174M-5G
1-(4-Fluorofenil)pirrol 97%
1-(4-Fluorofenil)pirrol
Formula: C₁₀H₈FN
Pto. de fusión: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047066
Núm. CAS: 81329-31-9