Ácido (4-fluorofeniltio)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-((4-Fluorophenyl)thio)acetic acid
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 119 EUR
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
Ácido (4-fluorofeniltio)acético 97%
Ácido (4-fluorofeniltio)acético
Formula: C₈H₇FO₂S
MW: 186,21 g/mol
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00219825
Núm. CAS: 332-51-4