(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Fluorophenylthio)propan-2-one
PC4175H-1G PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA 39.4 EUR
APOSPC4175H-1G APOSPC4175H-5G
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
(4-Fluorophenylthio)acetone
Formula: C₉H₉FOS
MW: 184.23 g/mol
Pto. Ebullición: 100…103 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00179340
Núm. CAS: 2968-13-0