4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-(2-Fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
PC4175J-1G PC4175J-2.5G PC4175J-250MG
APOSPC4175J-1GEA 16.1 EUR
APOSPC4175J-1G APOSPC4175J-2.5G APOSPC4175J-250MG
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formula: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Pto. de fusión: 154…157 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041269
Núm. CAS: 38985-72-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III