1-(2-Fluorofenil)-2-tiourea 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(2-Fluorofenil)tiourea, 2-Fluorofeniltiourea
PC4175M-25G
PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA
69.6
EUR
APOSPC4175M-25G
APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorofenil)-2-tiourea 97%
1-(2-Fluorofenil)-2-tiourea
Formula:
(C₆H₄F)NC(S)NH₂ Pto. de fusión: 143…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041148 Núm. CAS: 656-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |