1-(3-Fluorofenil)-2-tiourea 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea

PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 87 EUR
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorofenil)-2-tiourea 98%
1-(3-Fluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Pto. de fusión: 114…117 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041167
Núm. CAS: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR