1-(4-Fluorofenil)-2-tiourea 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorofeniltiourea, N-(4-Fluorofenil)tiourea
PC4175P-5G PC4175P-25G PC4175P-100G
APOSPC4175P-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4175P-5G APOSPC4175P-25G APOSPC4175P-100G
1-(4-Fluorofenil)-2-tiourea 98%
1-(4-Fluorofenil)-2-tiourea
Formula: (C₆H₄F)NHC(S)NH₂
MW: 170.21 g/mol
Pto. Ebullición: 276
Pto. de fusión: 162…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041180
Núm. CAS: 459-05-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III