Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate

PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 200 EUR
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Formula: C₆H₅F₃O₂
MW: 166,099 g/mol
Pto. Ebullición: 96…98 °C
Densidad: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192167
Núm. CAS: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR