Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
PC4179D-25G PC4179D-100G
APOSPC4179D-25GEA 62.5 EUR
APOSPC4179D-25G APOSPC4179D-100G
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent) 96%
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Fluorinated Horner's reagent.
Formula: C₈H₁₆FO₅P
MW: 242,19 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C/0,01mmHg
Densidad: 1,194 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134400
Núm. CAS: 2356-16-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III