Ácido 3-fluoroftalico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4179L-5G PC4179L-1G PC4179L-25G
APOSPC4179L-5GEA 29 EUR
APOSPC4179L-5G APOSPC4179L-1G APOSPC4179L-25G
Ácido 3-fluoroftalico 98%
Ácido 3-fluoroftalico
Formula: C₈H₅FO₄
Pto. de fusión: 170…177 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039524
Núm. CAS: 1583-67-1
EINECS: 216-433-5