Anhídrido 3-fluoroftalico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4179N-100G PC4179N-25G PC4179N-5G
APOSPC4179N-100GEA 539 EUR
APOSPC4179N-100G APOSPC4179N-25G APOSPC4179N-5G
Anhídrido 3-fluoroftalico 97%
Anhídrido 3-fluoroftalico
Useful for the synthesis & bioactivity of photoaffinity labelof the plant growth regulator 1-(3-chlorophthalimido)cyclo-hexanecarboxamide: J.Agric.Food Chem., 39,554, (1991)
Formula: C₈H₃FO₃
Pto. Ebullición: 283 °C
Pto. de fusión: 158…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039696
Núm. CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8