Anhídrido 4-fluoroftalico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 250 EUR
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
Anhídrido 4-fluoroftalico 97%
Anhídrido 4-fluoroftalico
Formula: C₈H₃FO₃
Pto. Ebullición: 147…149 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 74…79 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191363
Núm. CAS: 319-03-9
EINECS: 923-092-2