4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288,15 g/mol
Pto. de fusión: 121…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236043
Núm. CAS: 16261-80-6