4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 EUR
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₃F₃N₂O
Pto. de fusión: 168…171 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151833
Núm. CAS: 1546-80-1