3,5-Difluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3,5-difluorobenzoate
PC4186-1G PC4186-25G PC4186-5G PC4186-100G
APOSPC4186-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4186-1G APOSPC4186-25G APOSPC4186-5G APOSPC4186-100G
3,5-Difluorobenzoato de metilo 98%
3,5-Difluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318160
Núm. CAS: 216393-55-4